missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme sur les impuretés de lamivusuine, norme de référence de la British Pharmacopoea (BP), MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111022948 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111022948 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur BP857

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce produit est fourni tel que livré et spécifié par la Pharmacopée émettrice. Toutes les informations fournies à l’appui de ce produit, y compris la FDS et toute brochure d’information sur le produit, ont été développées et diffusées sous l’autorité de la pharmacopée délivrante.

Spécifications

Nom ou substance chimique Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards
CAS 134678-17-4
Formule moléculaire C8H11N3O3S
Formule linéaire C8H11N3O3S
Numéro MDL MFCD00869739
Quantité 25 mg
Synonyme Lamivudine; 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine; 3 TC; Epivir; Epivir-HBV; Heptovir; Zeffix
Poids de formule 229.26