missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Tampon d’échantillon SDS de Laemmli, réduction (4X)

Numéro de catalogue. AAJ60015AC
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ60015AC 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ60015AC Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60015AC

Le tampon d’échantillon SDS de Laemmli est utilisé pour préparer des échantillons de protéines dans le système SDS-PAGE de Laemmli.

Le tampon d’échantillon SDS de Laemmli est utilisé pour la préparation d’échantillons de protéines, qui est utilisée dans le système SDS-PAGE de Laemmli. C’est un système largement utilisé pour l’électrophorèse des protéines. De plus, elle est employée dans l’analyse des protéines par gel de polyacrylamide. De plus, il est utilisé pour réduire les liaisons disulfure afin de dénaturer les protéines.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Description générale

• Le tampon d’échantillon SDS de Laemmli est composé de plusieurs composés, dont 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9% de SDS, 50% de glycérol, 6% βde -mercaptoéthanol, 0,03% de bleu
• de bromophénol Le composé SDS présent dans le tampon SDS de Laemmli se lie non covalentement aux protéines. Le SDS est chargé négativement et peut masquer la charge intrinsèque de la protéine qu’il lie

Application

• Le tampon d’échantillon SDS de Laemmli est utilisé pour dénaturer les protéines et pour la préparation d’échantillons de protéines dans le système
• SDS-PAGE. Ce tampon d’échantillon est utilisé comme colorant électrophorétique pour la dénaturation des protéines et le suivi de l’avant du gel
• en coulement. Il est également utilisé pour l’analyse du gel protéique de polyacrylamide

Spécifications

Couleur Bleu
Concentration 4X
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Laemmli SDS-PAGE
Quantité 25 mL
Type de produit Tampon de charge d’échantillons de protéines

RUO – Usage réservé à la recherche