missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactose, monohydrate, poudre, N.F., J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02003308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02003308 500 g Bouteille en polyéthylène
02003307 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02003308 Fournisseur Avantor Code fournisseur 224901

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 64044-51-5
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.312
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
Synonyme d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
PubChem CID 133126686
Nom de l’IUPAC (3S,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol; hydrate-toi
SOURIRES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O

Spécifications

Nom ou substance chimique Lactose
Nom Remarque Monohydrate
Emballage Bouteille en polyéthylène
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 1.53kg
Poids de formule 360.32
Niveau NF
Forme physique Poudre