missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Moyen de montage aqueux de laboratoire Vision™ PermaFluor™
Description
- Réduit la décoloration
- Immobilise la lamelle sur la coupe de tissu
Conditions de conservation : 2° 8 °C
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | À conserver entre 2° à 8 °C |
| Volume (métrique) | 30 mL |