missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Tryptophane, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02003240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
02003240 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02003240 Fournisseur Avantor Code fournisseur 209206

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 73-22-3
Molecular Formula C11H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 204.23
MDL Number MFCD00064340
InChI Key QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)acide propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O

Spécifications

Packaging Bouteille en polyéthylène
Quantity 1 kg
Formula Weight 204.23
Grade Multi-Compendial/USP
Specific Gravity 1L = 1.34kg
Chemical Name or Material L-Tryptophan