missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimtech™ A5 capot intégré stérile et masque

Description
Capuche stérile en salle blanche avec un masque intégré à la capuche.
- Efficacité moyenne de filtration bactérienne (BFE) de 96 %
- Tissu respirant SMS en polypropylène
- Triple ensachage et emballage sous vide
- Adapté aux ISO salles blanches de classe 5 ou plus
- Les attaches propres-enfilent pour faciliter le port de la robe et sont pliées à l’envers pour la mise aseptique
- Les combinaisons de capuchon protecteur et masque sont fabriquées sans latex, silicone ni conservateur BHT
- Conçus pour un usage unique
- Certifié CE, catégorie III
- Chaque masque et capuchon individuellement emballés possède un indicateur de stérilité
- Fabriqué dans une installation certifiée ISO, procédé propre et emballé individuellement dans des conditions de salle blanche
Specifications
Specifications
| Type de produit | Capuchon et masque intégrés |
| Taille | Universel |
| Matériau | Tissu en SMS polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Attaches |
| Jetable | Usage unique |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | 36072 |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | Type 6, EPI de catégorie III |
| Show More |