missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Fioles de distillation à paroi lourde à deux cols ronds à fond

Numéro de catalogue. K2950100250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
Joint conique standard:
14/20 Centre, 14/20 côté
19/22 Centre, 19/22 Côté
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Joint conique standard
K2950100250 250 mL 19/22 Centre, 19/22 Côté
K2949900050 50 mL 14/20 Centre, 14/20 côté
K2949900025 25 mL 14/20 Centre, 14/20 côté
K2949900010 10 mL 14/20 Centre, 14/20 côté
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. K2950100250 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 2950100250

Articulations externes. Le cou latéral est incliné.

  • Un mur épais réduit les casses.

Spécifications

Diamètre (impériale) externe 8,13 cm (3,2 po)
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Joint externe cône standard
Type de col Incliné
Nb de positions 2
Joint conique standard 19/22 Centre, 19/22 Côté
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 83 mm