missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Entonnoir séparateur en forme de poire Squibb de 125 mL seulement

Numéro de catalogue. 1043755A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
1043755A 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 1043755A Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 29057F125

Entonnoir de remplacement de 125 mL avec joint inférieur standard à cône pour un kit de chimie organique à grande échelle.

  • En forme de poire
  • Articulations à cône standard 24/40
  • Cheminée séparatrice de 125 mL
  • Robinet d’arrêt en PTFE avec un alésage de 2 mm
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Vendu comme Caisse de 1

Order Info

Bouchon non inclus.

Specifications

Capacité (métrique) 125 mL
Matériau Verre
Numéro de joint 24/40
Quantité Caisse de 1
Robinets d’arrêt 2; PTFE
Type de produit Cheminée séparatrice