missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kérosène, désodorisé à faible odeur, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Kerosene, Low Odor Deodorized |
| Couleur | Incolore à légèrement jaune |
| Point d’ébullition | 175 °C |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 1 L |
| Gravité spécifique | 0.767 |
| Niveau | Réactif |
| Forme physique | Liquide |