missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma Cartouche de prétraitement IPAK Gard™ 10/15
Description
- Le filtre plissé élimine les particules et les colloïdes, et le bloc au charbon actif élimine le chlore libre de l’eau potable afin d’assurer la performance de la membrane RO sur plusieurs années.
- L’étiquette e-Sure permet la connexion RFID au système, pour une surveillance de l’état des consommables fluide, une gestion des données et une traçabilité complète.
- Fourni avec un bouchon de vidange, pour éliminer l’excès d’eau et réduire le poids de la cartouche épuisée à éliminer.
- 63% des fournisseurs de pièces sont ISO certifiés 14001 Environmental Management System.
Spécifications
Spécifications
| Source d’eau d’alimentation | Robinet |
| Méthode de purification | Osmose inverse |
| Catégorie | Cartouche de prétraitement |