missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Modules standards Blanc et Noir
Description
Effectuer des immunoessais et tests de liaison basés sur la fluorescence et la luminescence à l’aide Thermo Scientific™ Immuno des modules standards Blanc et Noir.
Caractéristiques :
- Disponible en bandes à 8, 12 ou 16 puits
- Encadré ou non pour le choix du test optimal
- Puits à fond plat ou en forme de C
- Choix de trois types de surfaces pour une liaison optimale
- Format blanc pour une réflexion de signal maximale maximale avec une faible fluorescence de fond; recommandé pour l’épifluorescence
- Format noir pour réduire la lumière rétrodiffusée, qui peut être rencontrée en épifluorescence
- Format transparent ou clair pour une utilisation uniquement dans les applications de fluorescence à résolution temporelle
Choix de la surface :
- Thermo Scientific™ PolySorp™ et Microlite™ 1+ concerne l’adsorption de molécules hydrophobes.
- Microlite 2+ est légèrement hydrophile et lie une grande variété de biomolécules.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ est hydrophile et idéal pour le test sandwich d’anticorps.
Spécifications
Spécifications
| BreakApart | Non |
| Propriété de fixation | Hydrophobe |
| Certifié | Non |
| Format | Standard |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 60 boîtes |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Bande de microplaques |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus de résultats |