missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Igepal Ca - 630 Détergent non ionique MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN19859690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19859690 500 mL
ICN19859650 50 mL
ICN19859680 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN19859690 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219859690

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9036-19-5
Formule moléculaire (C2H4O)x·C14H22O
Synonyme Polyethylene glycol octylphenol ether

Spécifications

Nom ou substance chimique Igepal Ca - 630
Nom Remarque Détergent non ionique
Densité 1.06 g/mL
Quantité 500 mL