Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Dispositif de transfert Western Blot
Description
The iBlot 3 Western Blot Transfer Device is a dry transfer device that performs western blotting transfer efficiently and reliably in as few as three minutes and without the need for liquid buffers. The iBlot 3 system is compatible with both nitrocellulose and polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes and offers equivalent or better performance compared with traditional wet-transfer methods in a fraction of the time. The iBlot 3 Western Blot Transfer Device is an integral part of the iBlot dry blotting system, which consists of the transfer device and consumable transfer stacks that contain the required buffers and transfer membrane (nitrocellulose or PVDF).
iBlot 3 caractéristiques du dispositif de transfert Western Blot incluent :
• Transfert complet des protéines en seulement trois minutes
• Haute sensibilité à la détection et transfert
• homogène et constant Deux stations de transfert contrôlées de façon indépendante capables de transférer jusqu’à deux midi ou quatre mini blots •
Refroidissement ajustable intégré pour assurer une température
• de transfert constante Méthodes de transfert préprogrammées optimisées pour les plages
• moléculaires faibles, élevées et larges Possibilité de créer des programmes
• personnalisés Une interface
simple et conviviale Comment fonctionne le iBlot système de nettoyage sec Les réservoirs d’ions tampons sont intégrés dans la matrice de gel des piles de transfert au lieu des réservoirs tampons ou des papiers filtrants trempés.
La forte densité d’ions dans la matrice du gel permet un transfert rapide des protéines. Pendant le blotting, l’anode de cuivre ne génère pas de gaz oxygène à cause de l’électrolyse de l’eau, réduisant ainsi la distorsion du blot (les techniques conventionnelles de transfert de protéines, y compris humides, semi-humides et semi-sèches, utilisent des électrodes inertes qui génèrent de l’oxygène).
Avec le iBlot système de buvage sec, le temps de transfert est réduit par la distance raccourcie entre les électrodes, une forte intensité de champ et un courant élevé. Les bulles d’air piégées, souvent créées lors de la préparation manuelle des couches de sandwich buvant, sont faciles à éviter grâce à notre conception unique de débullement qui favorise un transfert uniforme et complet. Avec le iBlot système à 3, il n’est pas nécessaire de préparer des tampons ou de nettoyer après l’appétissant. La préparation totale et la durée d’exécution sont normalement inférieures à dix minutes par tache.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • iBlot 3 Dispositif de transfert de gel Western • Blot Roller à température ambiante. |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| À utiliser avec (équipement) | iBlot 3 piles de transfert |
| Compatibilité avec le gel | Taille mini ou midi : Gels bis-tris, gels tricine, gels tris-acétate et gels tris-glycine |
| Compatibilité des membranes | Nitrocellulose, PVDF |
| Mode de transfert | Dry |
| Gamme de produit | iBlot 3 |
| Durée de cycle | ∼3 à 10 minutes. |
| Débit | 2 Midi ou 4 Mini Gels |
| Catégorie | Dispositif de transfert |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.