missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Silencer™ Select Human Drug Cible la bibliothèque d’ARNsiS

Numéro de catalogue. A30092
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque à 384 puits
Plaque à 96 puits
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Format
A30092 Plaque à 96 puits
A30091 Plaque à 384 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A30092 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30092

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La Silencer™ bibliothèque de siRNA Select Human Drug Targets contient 23 778 Ambion™ siRNA hautement puissants et chimiquement modifiés par Silencer Select, ciblant 7 926 gènes pour effectuer des criblages d’ARN contre des gènes ciblés humains connus.

  • La bibliothèque Silencer™ Select Human Drug Targets comprend des gènes impliqués dans l’apoptose, la sénescence, la liaison aux acides nucléiques, l’autophagie, la réparation de l’ADN, ainsi que des récepteurs nucléaires caractérisés et d’autres gènes considérés comme des cibles potentielles pour des traitements
  • La bibliothèque Silencer Select Human Drug Targets siRNA contient 23 778 Ambion™ siRNA hautement puissants et chimiquement modifiés de Silencer Select, ciblant 7 926 gènes pour effectuer des criblages ARNi contre des gènes cibles de médicaments humains connus
  • Cette bibliothèque a été conçue à partir des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données NCBI RefSeq
  • Elle est reliée à la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et/ou au HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC)
  • La bibliothèque comprend des identifiants génétiques provenant Thermo des bibliothèques de siRNA Human Daggergable Genome et Human Extended Druggable Genome de Fisher qui ne sont pas encore présentes dans les bibliothèques de kinase, phosphatase, protéase, canal ionique, GPCR ou ubiquitine
  • Les siRNA Silencer Select sont conçus à l’aide Thermo des—algorithmes de pointe de Fisher Scientific’ainsi que de nos nouvelles modifications chimiques d’acide nucléique verrouillé (LNA)
  • Cela aide à assurer l’efficacité, la spécificité et la puissance requises pour le dépistage de l’ARNi, à l’aide d’une plateforme prédéfinie complète pour la découverte thérapeutique
  • Efficacité – supérieure : Réduire les effets hors cible jusqu’à 90% grâce aux algorithmes de conception les plus récents et LNA aux modifications chimiques
  • Efficacité  – maximale Effectuer des études de knockdown avec des siRNA 100 fois plus puissants que les siRNA actuellement disponibles
  • Fiable  – Obtenez des découvertes plus rapides grâce à la constance de la correction des gènes et à la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Réduction pratique  – de la dé-convolution des données et accélération de la validation des cibles grâce à notre format à 96 et 384 bien arrangés
  • Personnalisable  – Choisissez la meilleure option pour les besoins du flux de travail, incluant des échelles siRNA supplémentaires et des formats regroupés
  • Contient 0,25 nmol de chaque siARN très puissant, suffisant pour au moins 500 transfections (à 5 nM de siRNA, 100 μL de volume de transfection)

Spécifications

Contenu et stockage 23 778 siRNA au total ciblant 7 926 gènes placés sur des plaques à 96 puits (273 plaques)

sont stockés à -20 °C ou moins dans un congélateur non sans gel.
Format Plaque à 96 puits
Type d’ARNi ARNsi
Espèces Humain
Type d’échantillon ARN
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produit Silencieux™ Select
Type de produit Bibliothèque siRNA
Pureté Standard
Quantité 1 série (96-puits)
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats