missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Silenter™ Select Human Cell Cycle Regulation (Bibliothèque de SIRNA)

Numéro de catalogue. A30136
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Série
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A30136 1 Série
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A30136 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30136

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les protéines qui régulent la division cellulaire sont cruciales pour contrôler la croissance cellulaire et constituent donc des cibles médicamenteuses potentiellement importantes.

Proteins that regulate cell division are crucial for controlling cell growth and are therefore potentially important drug targets. The Silencer™ Select Human Cell Cycle Regulation siRNA Library contains 4417 Ambion™ Silencer Select highly potent and chemically-modified siRNAs targeting 1471 genes. These siRNA gene targets include cyclin-dependent kinases, or CDKs, which are crucial for cell cycle progression, regulators of cell cycle progression such as CIP/KIP family proteins and members of the INK4 family of cell cycle inhibitors, proteins in the retinoblastoma family, and DNA replication factors such as the cell division cycle proteins (CDCs). This library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading design algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps to ensure the maximum efficacy, specificity and potency required for RNAi screens against cell cycle regulation studies.

Les protéines qui régulent la division cellulaire sont cruciales pour contrôler la croissance cellulaire et constituent donc des cibles médicamenteuses potentiellement importantes. La bibliothèque de siRNA de régulation du cycle cellulaire humain Silencer™ Select contient 4417 Ambion™ siARN hautement puissants et chimiquement modifiés ciblant 1471 gènes. Ces cibles du gène siRNA incluent les kinases dépendantes de la cycline, ou CDK, qui sont cruciales pour la progression du cycle cellulaire, les régulateurs de la progression du cycle cellulaire tels que les protéines de la famille CIP/KIP et les membres de la famille INK4 d’inhibiteurs du cycle cellulaire, les protéines de la famille des rétinoblastomies, ainsi que des facteurs de réplication de l’ADN tels que les protéines du cycle de division cellulaire (CDC). Cette bibliothèque a été conçue à partir des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données NCBI RefSeq, et a été recoupée avec la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et/ou le Comité de nomenclature génétique HUGO (HGNC). Les siRNA Silencer Select sont conçus à l'aide Thermo des algorithmes—de conception avancés de Fisher Scientific, ainsi que de nos nouvelles modifications chimiques d'acides nucléiques verrouillés (LNA), ce qui aide à assurer l'efficacité maximale, la spécificité et la puissance requises pour les criblages d'ARN contre les études de régulation du cycle cellulaire.

  • Efficacité—supérieure : Réduire les effets hors cible jusqu’à 90% grâce aux algorithmes de conception les plus récents et LNA aux modifications chimiques
  • Efficacité—supérieure Réaliser des études de knockdown avec des siRNA 100 fois plus puissants que les siRNA actuellement disponibles
  • Fiable—Obtenez des découvertes plus rapides grâce à la constance de la correction des gènes et à la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Pratique—: Réduisez la dé-convolution des données et accélérez la validation des cibles avec notre format en réseau
  • Personnalisable—Choisissez la meilleure option pour vos besoins de flux de travail, incluant des échelles siRNA supplémentaires et des formats regroupés

Pourquoi utiliser la bibliothèque de siRNA de régulation du cycle cellulaire humain du Silencer Select?

Avec une sélection minutieuse des cibles géniques en bioinformatique, les siRNA Silencer Select sont optimisés avec les algorithmes de conception les plus récents, des modifications chimiques propriétaires et une synthèse de haute qualité afin d’assurer les résultats d’ARN souhaités. La bibliothèque Silencer Select Human Cell Cycle Regulation contient nos siRNA préconçus et, lorsque disponibles, validés, générés avec la plus grande puissance et spécificité afin que vous puissiez vous concentrer sur la meilleure qualité de données soutenue par la meilleure garantie de l’industrie.

Les bibliothèques de siRNA Silencer Select vous permettent d’utiliser des siRNA très puissants pour maximiser la découverte avec encore moins

Ambion Les siRNA Silencer Select sont conçus avec la puissance maximale des siARN disponibles, ce qui donne des siARN 100 fois plus puissants et permet des knockdowns génétiques aux concentrations les plus faibles (voir figure ci-dessous). Les très puissants siRNA Silencer Select permettent d’utiliser des concentrations encore plus faibles de siRNA, ce qui aide à minimiser les effets hors cible, à réduire les données faussement négatives et à maximiser la sortie de la bibliothèque de siRNA pour des criblages supplémentaires et une validation des données. La bibliothèque de siARN de régulation du cycle cellulaire humain du Silencer Select contient 0,25 nmol de chaque siARN hautement puissant, suffisant pour au moins 500 transfections (à 5 nM de siRNA, 100 μL de volume de transfection).

Flexibilité pour répondre à vos besoins de flux de travail

Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées pour les gènes humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de tailles supérieures. Pour une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou pour discuter de vos recherches avec l’un de nos experts techniques, contactez votre représentant des ventes local ou écrivez-nous à RNAilibraries@lifetech.com.

Spécifications

Contenu et stockage 4413 ARNs au total ciblant 1471 gènes placés sur 51 plaques à 96 puits Conservés

à -20 °C ou moins dans un congélateur non sans givre.
Format Plaque à 96 puits
Type d’ARNi ARNsi
Espèces Humain
Type d’échantillon ADN
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produit Silencieux™ Select
Type de produit Bibliothèque siRNA
Pureté Standard
Quantité 1 Série
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.