missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Collecteur à pression positive

Numéro de catalogue. 60104274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Collecteur à pression positive avec support de collecte de 16 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Description
60104274 Collecteur à pression positive avec support de collecte de 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 60104274 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60104274

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorer la productivité de la préparation des échantillons d’extraction en phase solide (SPE). Utilisez cette variété pour traiter simultanément jusqu’à 48 échantillons.

Améliorer la productivité de la préparation d’échantillons d’extraction en phase solide (SPE) en traitant simultanément jusqu’à 48 échantillons. Le Thermo Scientific™ HyperSep™ collecteur à pression positive peut contenir 48 cartouches SPE de différentes tailles : 1, 3, 6 et 10/15 mL. Les échantillons et le solvant ajoutés aux cartouches SPE sont extraits sous pression positive pour un flux uniforme à chaque position. Les extraits sont collectés dans des tubes de 13 ou 16 mm. Cette variété SPE offre un moyen rapide, simple et robuste de préparer plusieurs échantillons pour une analyse ultérieure par chromatographie.

Le HyperSep collecteur de pression positive peut être configuré avec :
  • Plaques adaptatrices pour contenir des cartouches 1, 3, 6, 10/15 mL
  • Supports de collecte (13 ou 16 mm)
  • Tubes de collecte (13 ou 16 mm)
  • Conteneur à déchets pré-percé
  • Filtre à air en ligne

Un kit d’installation est disponible.

Consultez les produits connexes si vous avez besoin de remplacements pour l’un de ces HyperSep accessoires de collecteurs à pression positive.

Spécifications

Description Collecteur à pression positive avec support de collecte de 16 mm
For Use With (Application) SPE
For Use With (Equipment) Tubes de collecte de 16 mm
Product Line HyperSep
Type Collecteur à pression positive avec rack de collecte