missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Cartouches PFAS

Numéro de catalogue. 01670471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
10 g
Granulométrie:
55 à 65 μm et maillage 120/400
Adsorbant:
Noir de carbone graphitisé (GCB)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids du lit Granulométrie Adsorbant
01670471 10 g 55 à 65 μm et maillage 120/400 Noir de carbone graphitisé (GCB)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01670471 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur GCB10

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

HyperSep Les produits SPE PFAS sont conçus pour répondre aux besoins d’extraction et de concentration des échantillons de PFAS pour le dépistage ciblé et non ciblé tout en minimisant la contamination de fond.

HyperSep Les produits SPE PFAS sont conçus pour répondre aux besoins d’extraction et de concentration des échantillons de PFAS pour le dépistage ciblé et non ciblé tout en minimisant la contamination de fond. La gamme de sélectivités et de formats est conçue pour répondre aux exigences des principales méthodes d’essais environnementaux en extrayant et concentrant des échantillons d’eau potable, d’eau souterraine, d’eau de surface, d’eaux usées, de sols, d’aliments et d’autres matrices complexes.

Les substances alkyliques per- et polyfluorées (PFAS) comptent parmi les principaux contaminants émergents préoccupants. La détection et la quantification des PFAS connus ainsi que la découverte de substances inconnues des PFAS augmentent rapidement. Les solutions SPE constituent une partie fondamentale du flux de travail analytique pour l’analyse des composés PFAS.

Thermo Scientific propose une gamme de produits pour répondre aux exigences de test PFAS, par exemple Méthodes EPA : 1633, 537.1, 533.

Spécifications

Aperçu général HyperSep CARBONE LIBRE
Poids du lit 10 g
À utiliser avec (application) Méthode EPA 1633, extraction des PFAS de l’eau, des tissus, du sol ou des biosolides en conjonction avec la cartouche SPE
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific HyperSep-96 Système
Granulométrie 55 à 65 μm et maillage 120/400
Gamme de produit HyperSep
Adsorbant Noir de carbone graphitisé (GCB)
Catégorie Colonne d’extraction en phase solide
Quantité 10 g