Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ Quincaillerie, tambour conique, 100L

Description
Le tambour conique de 100L Thermo Scientific™ , dispenseur supérieur, avec pinces, est utilisé dans le Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ système pour soutenir les applications de mélange de bioproduction. D’autres composants du système incluent le Thermo Scientific™ BioProcess Container HyPerforma™ Mixtainer™ (BPC) avec une barre d’agitation magnétique intégrée, une plaque d’agitation magnétique, une plaque de support et un chariot. Le matériel de support optimisé permet le mélange, le déplacement, le stockage, l’expédition et la décharge du BPC contenu tout en maintenant la stérilité du contenu. Les produits standards sont disponibles pour le mélange liquide-liquide ou poudre-liquide.
Recommandé dans les domaines suivants :
- Hydratation des milieux de culture en poudre et des tampons
- Mélange stérile du milieu de culture cellulaire avec les sérums et les réactifs
- Mélange stérile de solutions tampons ou d’autres fluides de traitement
- Mise en commun des fractions de liquide stérile
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 100 L |
| Gamme de produit | HyPerforma, Mixtainer |
| Détail du port | Port inférieur : 10,2 cm (4 po) |
| Quantité | 100 L |
| Dimensions | 60 cm x 76 cm (23,5 po x 29,75 po) |