missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Contenants Hydrol pré-remplis, 10% NBF

Numéro de catalogue. 22045407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
60 mL
90 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Nb par boîte:
200/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
300/Cs.
420/Cs.
50/Cs.
9/Cs.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Nb par boîte
22045407 960 mL 9/Cs.
361015687 40 mL 420/Cs.
361015688 60 mL 300/Cs.
22110689 90 mL 240/Cs.
361015690 120 mL 200/Cs.
22045405 240 mL 50/Cs.
22045406 480 mL 24/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 22045407 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur RBBP0960
Edge

Les contenants hydrol sont fabriqués en polypropylène et emballés en vrac dans des plateaux en tôle ondulée. Ils sont emballés en plus grande quantité et sont idéaux pour les laboratoires plus grands à haut débit et avec la capacité de stocker de grandes quantités de contenants.

Spécifications

Type de produit Contenant à échantillons prérempli
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 960 mL
Comprend 10% de formol
Formule moléculaire CH2O
Numéro MDL MFCD00003274
Nb par boîte 9/Cs.
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES C=O
Nom de l’IUPAC formaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats