missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrogène tétrachloroaurate(III) hydrate, Premion™, 99,995% (base des métaux), Au 49% min

Numéro de catalogue. AA4280306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4280306 5 g
AA4280303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4280306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04280306

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 27988-77-8 | AuCl4H | 339,77 g/mol

L’hydrogène tétrachloroaurate(III) hydrate est utilisé pour la microanalyse du rubidium, du césium et la détermination des alcaloïdes. Habituellement utilisé comme annonciateur pour la préparation des nanoparticules d’or (Au). Il est utilisé dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires et dans la fabrication de filaments légers d’éclairage électrique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 27988-77-8
Formule moléculaire AuCl4H
Poids moléculaire (g/mol) 339.77
Numéro MDL MFCD00149903
Clé InChI RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Nom de l’IUPAC Tétrachlorogoldtris hydrogène (ylium)
SOURIRES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Fourchette de pourcentages d’essai 99,999% (base des métaux), Au 49% minimum
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éther.
Poids de formule 339,79 (anhydre)
Sensibilité Hygroscopique; Sensible à la lumière
Hazard Category H302-H314-H317-H335
Precautionary Statement P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
DOTInformation Hazard Class: 8; Packaging Group: II
EINECSNumber 240-948-4
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche