Learn More
Stoelting™ Micropropulseur hydraulique
Numéro de catalogue. 10000782
Modifier l'affichage
Click to view available options
For Use With (Application):
Neuroscience
Numéro de catalogue. For Use With (Application)
10000782 Neuroscience
1 options
Numéro de catalogue. 10000782 Fournisseur Stoelting™ Code fournisseur 51421
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Stoelting™ Le micropropulseur hydraulique est capable d’effectuer des mouvements de sonde axiale, ou électrode, fluides et précis, par incréments aussi petits que 1,0 μ
  • Ne transmet aucune vibration de la main
  • Le cadran de batterie est gradué pour se lire directement en microns
Spécifications
For Use With (Application) Neuroscience