missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Humboldt Machine d’alésage pour bouchons en liège/caoutchouc
Description
- Guide réglable : trous d’alésage dans n’importe quelle partie du bouchon
- Huit foreurs d’acier, de 3/16 à 5/8 po. DE (4,8 à 16 mm) en 1/16 po. (1,6 mm) par incréments
- La base de composition maintient fermement le bouchon pendant l’alésage; peut se monter sur la table pour plus de stabilité
- La vis de réglage maintient l’arbre d’alésage pour l’alignement initial; Pivoter la poignée de la roue lestée vers le trou de forage
- Un punch inclus pour retirer le bouchon extrait
- Un rack attaché retient les foreurs non utilisés
- Construit en acier émaillé avec manche, mandrin et poinçon nickelés
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Foreur du liège |
| Matériau | Acier recouvert d’émail, nickel |
| À utiliser avec (application) | Pour percer des trous dans n’importe quelle partie du bouchon allant de 4,8 à 16 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour bouchon/bouchon en caoutchouc |
| Comprend | Huit foreurs d’acier, lâcher et poinçonner |
| Quantité | À l’unité |