missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Modèle du fœtus humain
Description
Le modèle montre la relation entre le fœtus, la membrane fœtale et l’utérus
Order Info
Sur la base.
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x l x H) | 16,53 x 9,05 x 16,53 po. (42 x 23 x 42 cm) |
| À utiliser avec (application) | Étudier la position normale de l’enfant avant la naissance |
| Hauteur (impériale) | 16,53 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 42 cm |
| Comprend | La représentation d’une coupe médiane à travers le bassin féminin au 9e mois de grossesse avec un fœtus amovible montre la relation entre le fœtus, la membrane fœtale et l’utérus, avec une carte d’accès anglaise numérotée |
| Longueur (impériale) | 16,53 pouces. |
| Longueur (métrique) | 42 cm |
| Matériau | Plastique ABS |
| Montage | Conseil de soutien |
| Poids (impériale) | 8.15 lb. |
| Afficher plus de résultats |