missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™ Chroniques préemballées
Description
- Colonnes prêtes à l’emploi pour un développement de procédés pratique
- Matrice d’agarose rigide et fortement réticulée
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et le criblage des paramètres
- Facilement connecté en série pour atteindre une hauteur de lit de 20 cm
- Un petit volume de lit (4,7 mL) donne un résultat rapide et une consommation minimale d’échantillons/tampons
- Résultats reproductibles, évolutifs vers BioProcess des colonnes remplies du même milieu chromatographique utilisant la même vitesse linéaire du fluide
MabSelect
- Pour la capture de MAb à partir de grands volumes d’échantillons
- Pré-rempli avec des milieux dérivés de la protéine A
- Compatible avec des débits élevés et des pressions élevées lors de la mise à l’échelle
- Une capacité de liaison accrue permet la purification des MAB à partir de matières premières à haute expression
- Également optimisé pour les protéines de fusion Fc
- Liaison très faible et non spécifique en raison d’une sélectivité élevée des ligands et d’une hydrophilicitie matricielle
- Pré-rempli avec des milieux dérivés de la protéine A
- Avec un nouveau ligand recombinant A tolérant aux alcalins qui offre une plus grande stabilité et permet l’utilisation de 0,1 à 0,5M hydroxyde de sodium pour le nettoyage sur place (CIP)
- Une résistance accrue à la protéase entraînant une fuite de ligands plus faible
- Forte capacité de liaison dynamique
Spécifications
Spécifications
| Tampon | 8M d’urée, 6M de chlorhydrate de guanidine, 2% d’alcool benzylique ou 20% d’éthanol |
| Type de colonne | HiScreen MabSelect SuRe Chronique préemballée |
| Comprend | Bouchons à l’entrée et à la sortie |
| Contenu du kit | 1 x 4.7 mL |
| Soutien du lit | Filtres |
| Diamètre (impériale) interne | 0,3 po. |
| Capacité de liaison | ≈30 mg d’IgG humain |
| Diamètre (métrique) interne | 7.7 mm |
| Type de produit | HiScreen MabSelect SuRe Chronique préemballée |
| Hauteur (impériale) de lit | 9,98 cm (3,93 po) |
| Afficher plus de résultats |