missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anhydride heptafluorobutyrique, ≥99,0%, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111018820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111018820 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111018820 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 3949125ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’anhydride heptafluorobutyrique (HFB) est un réactif dérivationniste. Il offre un moyen simple et sensible de détecter et d’élucider la structure de nombreux homologues de la chaîne alkyle.

Identifiants chimiques

Numéro MDL MFCD00000432
Synonyme HFBA; HFAA; HFBA; Perfluorobutyric anhydride

Spécifications

Point de fusion -43 °C
Densité 1,674 g/ml (à 20 °C)
CAS 336-59-4
Point d’ébullition 108 °C à 110 °C
Emballage Ampoule
Formule linéaire (CF3 CF2 CF2 CO)2 O
Quantité 5 mL
Poids de formule 410.06
Pourcentage de pureté ≥99 %
Niveau Pour la dérivatisation GC