missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution d’acide heptafluorobutyrique, 0,5 M dans l’eau, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| CAS | 375-22-4 |
| Formule linéaire | C4 HF7O2 |
| Quantité | 100 mL |
| Poids de formule | 214.04 |
| Niveau | Pour la Chromatographie par paires d’ions |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 0.5 M aq. soln. |