missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ HDPE, dame-bonbonne avec robinet

Description
- Les condensateurs et adaptateurs interchangeables offrent une grande flexibilité de connexion
- Conception ergonomique rectangulaire
- Matériaux, volume et marques de graduation métriques imprimées sur les voitures
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 9,8 L (2,6 gal.) |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille de bouchon | 83 mm |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 330 x 163 x 495 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour stocker et distribuer des solvants, tampons, réactifs et poudres. |
| Hauteur (impériale) | 19,5 po. |
| Longueur (impériale) | 13 in |
| Matériau | HDPE |
| Afficher plus de résultats |