missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec Réservoir plongeant HD200

Numéro de catalogue. 22444112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
136.08 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité de charge (métrique)
22444112 136.08 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22444112 Fournisseur Mopec Code fournisseur HD200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour garder les cadavres et les spécimens anatomiques complètement immergés dans une solution fixative pour un stockage prolongé. Mopec™ Le réservoir HD200 Dip est idéal pour les cours d’anatomie dans les hôpitaux universitaires et universités, car il aide à maintenir la teneur en humidité et à l’état naturel des tissus stockés.

  • Toutes les constructions en acier inoxydable Type 304
  • Manivelle ergonomique pour une élévation plus facile et sécuritaire
  • Loquets magnétiques pour sécuriser les couvercles de couverture
  • Trous dans le plateau pour un sbicimen nivelé lors de l’élévation
  • Trou de drainage bridé dans le plateau
  • Quatre robustes de 5 pouces. Des lanceurs de sorts pour un transport plus facile
  • Capacité maximale de liquide d’environ 119,7 gallons

Warranty

Garantie d’un an

Spécifications

Type de produit Réservoir de trempage
Matériau Acier inoxydable
Profondeur (impériale) 96 pouces.
Profondeur (métrique) 243.84 cm
Hauteur (impériale) 38 po.
Largeur (impériale) 32,6 po.
Hauteur (métrique) 96.52 cm
Capacité de charge (impériale) 300 lb.
Capacité de charge (métrique) 136.08 kg
Largeur (métrique) 82.8 cm