Learn More
StatLab HCS Control Slides Fungus Adhesion Slides
Numéro de catalogue. 23640164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/Pk.
Numéro de catalogue. Quantité
23640164 100/Pk.
1 options
Numéro de catalogue. 23640164 Fournisseur StatLab Code fournisseur CS004PS100
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
HCS Control Slides Fungus Adhesion Slides
  • HCS Control Slides consist of formalin fixed, paraffin embedded tissue sections which contain known positive tissue elements
  • Use these slides with confidence to evaluate stain quality and performance in histology laboratories
  • StatLab HCS control slides are created using adhesion white glass slides with 90° corners
  • Each package includes a specific staining protocol
Spécifications
Type de produit Control Slide
Quantité 100/Pk.