missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trihydrate de chlorure d’or, grade réactif ACS, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RDCG05001C2
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RDCG05001C2 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RDCG05001C2 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCG05001C2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Gold Chloride
Nom Remarque Trihydrate
CAS 16961-25-4
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Forme physique Cristaux fins ou poudre cristalline
Quantité 1 g
Formule moléculaire AuCl4H
Clé InChI VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
SOURIRES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Nom de l’IUPAC Chlorhydrate de trichlorogold
Poids moléculaire (g/mol) 393.83 g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 49%
Niveau ACS
Emballage Bouteille en verre
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
ShelfLife 60 mois