missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poltex Porte-lunettes avec support
Spécifications
Spécifications
| Largeur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Hauteur (impériale) | 6 in |
| Aperçu général | Monture magnétique |
| Capacité de dispositif | 6 paires de lunettes |
| Profondeur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Type de produit | Porte-lunettes |
| Dimensions (L x l x H) | 4 x 4 x 6 po. |
| Matériau | PETG |