missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Kit de boîte à gants

Numéro de catalogue. 16985668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 Jeu de ports à gants
2 jeux de ports à gants
Tension:
115 V
230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend Tension
16985668 1 Jeu de ports à gants 230 V
16985669 2 jeux de ports à gants 115 V
16985670 1 Jeu de ports à gants 115 V
16985667 2 jeux de ports à gants 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 16985668 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5147002

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Kit pour des niveaux ultra-bas d’oxygène et d’humidité dans une boîte à gants à atmosphère contrôlée.

  • Kit pour des niveaux ultra-bas d’oxygène et d’humidité dans une boîte à gants à atmosphère contrôlée.
  • Comprend , enlève jusqu’à 5 L d’O2 et 660 grammes d’humidité. AtmosPure
  • Les détecteursd’O2 et d’humidité détectent aussi bas que 1 ppmO2 et 0 à 20 ppm d’humidité

Spécifications

Type de produit Chambre à atmosphère contrôlée
Type d’éclairage Fluorescent (2 x 25 W)
Matériau Acier inoxydable (304)
Comprend 1 Jeu de ports à gants
Tension 230 V