Learn More
Globe Scientific Cupules d’échantillons pour analyseurs Tosoh™
Description
- À utiliser avec les analyseurs Tosoh 360 et AIA-600 II
- Matériau : Polystyrène
- Capacité : 3 mL
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 3 mL |
| Type de produit | Coupelle d’échantillon |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (équipement) | Tosoh Analyseur Tosoh AIA-600 II |