missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Tubes de Bernoulli en verre

Numéro de catalogue. S27357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
500 x 13 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
S27357 500 x 13 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S27357 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH0136

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les tubes de Bernoulli en verre servaient à démontrer l'effet Bernoulli produit par l'écoulement de l'eau.

  • Chaque tube d’écoulement mesure 500 x 13 mm avec un espacement de 25 mm x 150 mm
  • Allongé pour former des manomètres de 500 mm avec les longueurs de tubes de verre
  • Comprend
    • Tube de Bernoulli avec constriction centrale
    • Tube à gradient d’alésage constant
    • Tubulure en verre de 6 longueurs
    • 2 tubes de sortie à col de cygne
    • 8 longueurs prédécoupées de tuyau de raccordement

Spécifications

Type de produit Les tubes de Bernoulli
À utiliser avec (application) Démonstration de l’effet Bernoulli produit par l’écoulement de l’eau
Comprend Tube Bernoulli avec contrainte centrale, tube à dégradation à alésage constant, tubulure en verre de 6 longueurs, 2 tubes de sortie à col de cygne, et 8 longueurs prédécoupées de tubulure de raccordement
Dimensions (L x P) 500 x 13 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 13 mm