missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Cellules de production virale

Numéro de catalogue. A35827
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
6 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A35827 6 x 1 mL
A35347 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A35827 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A35827

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les cellules de production virale sont un dérivé de la lignée cellulaire HEK 293F et constituent un composant central du LV-MAX système de production lentivirale.

Gibco Les cellules de production virale sont un dérivé de la lignée cellulaire HEK 293F et constituent un composant central du LV-MAX système de production lentivirale (Cat. No A35684). Les cellules de production virale ont été adaptées à un milieu de production spécial, défini chimiquement, sans sérum et sans LV-MAX protéines, appelé Milieu de Production (A3583401). Elles sont maintenues en culture en suspension et atteindront une densité élevée en LV-MAX milieu de production. Les cellules de production virale sont hautement transfectables par le LV-MAX réactif de transfection (A35348) et génèrent une production lentivirale supérieure comparée aux méthodes de production lentivirale basées sur la polyéthyléneimine (PEI).

  • Les cellules de culture en suspension facilitent un criblage à haut débit ou une mise à l’échelle
  • Niveaux de production virale plus élevés que d’autres cellules HEK 293 en suspension
  • Croissance cellulaire rapide et viabilité élevée en culture

Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant 1 mL de cellules à 1 x 10,7 cellules viables/mL dans LV-MAX un milieu de production et 10% de DMSO. Les cellules doivent être décongelées directement dans LV-MAX le milieu de production.

Les cellules sont généralement cultivées en flasques sur une plateforme vibratrice dans un incubateur de cultures cellulaires de CO2 humidifié. Cependant, les cultures sont évolutives en volume allant de blocs de puits de 96 profondeurs à des flasques 2-L et des bioréacteurs. La récolte du vecteur lentiviral est généralement effectuée deux jours après la transfection.

Spécifications

Contenu et stockage Conserver dans de l’azote liquide jusqu’à ce qu’il soit prêt à être utilisé. Ne stockez pas les cellules à -80 °C.
Lignée cellulaire Lignée cellulaire de production virale
Type de culture Culture cellulaire en suspension
Type de produit Cellules de production virale
Quantité 6 x 1 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.