Learn More
Gibco™ Geltrex™ Matrice de membrane à facteur de croissance réduit sans LDEV
Description
Geltrex™ La matrice membranaire basale à facteur de croissance réduit sans LDEV est une forme soluble de membrane basale extraite de tumeurs murines d’Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) et est exempte de virus, y compris le virus elevant la lactose déshydrogénase (LDEV), parfois présent dans ce type de préparation. Les principaux composants de Geltrex™ la matrice incluent la laminine, le collagène IV, l’entactine et les protéoglycanes de sulfate d’héparine. Il est idéal pour la promotion et le maintien de phénotypes différenciés dans une variété de cultures cellulaires, y compris les cellules épithéliales primaires, endothéliales, les cellules musculaires lisses et les cellules souches pluripotentes induites par l’humain (iPSC). Geltrex™ Matrix offre, en moyenne, une réduction de deux fois de plusieurs facteurs de croissance. Ainsi, l’analyse des effets spécifiques des facteurs de croissance dans les applications nécessitant l’extraction de membrane de base peut être effectuée sous un format contrôlé et reproductible.
Caractéristiques clés de Geltrex™ la matrice membranaire à facteur de croissance réduit sans LDEV :
- Exempt de virus elevant la lactose déshydrogénase (LDEV), ce qui le rend idéal pour tous les types de cultures cellulaires et d’applications in vivo chez la souris
- Une concentration constante de protéines par lot aide à réduire le besoin de criblage
- Des protocoles pour diverses applications, y compris les essais de formation de tubes, sont disponibles
Gagnez en fiabilité et en cohérence dans vos études hESC
Les avancées récentes dans le traitement des cellules tumorales d’EHS ont permis d’obtenir des extraits de membrane basale sans virus. Chaque lot est testé par des méthodes RT-PCR, donc vous pouvez maintenant avoir confiance que chaque lot Geltrex™ est exempt de virus. De plus, notre processus de fabrication cohérent permet d’assurer une concentration en protéines avec très peu de variation d’un lot à l’autre, avec une moyenne de 15 mg/ml afin que vous puissiez avoir confiance dans chaque achat.
Étudier l’angiogenèse avec des protocoles validés Gibco™
Il existe de nombreuses applications pour Geltrex™ la matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit sans LDEV, chacune nécessitant des épaisseurs et concentrations différentes. En général, une concentration protéique de >5 mg/ml est utilisée pour les études de différenciation des cellules primaires. Geltrex™ La matrice membranaire de la membrane à facteur de croissance réduit sans LDEV a été utilisée pour développer des protocoles de formation de tubes utilisant Gibco™ des cellules primaires et des milieux spécialisés.
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Variété de cellules cultivées, incluant les cellules épithéliales primaires, les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses et les cellules souches pluripotentes induites par l’humain (iPSC) |
| Classification | Facteur de croissance réduit |
| Concentration | 12 à 18 mg/mL |
| Forme | Congelé |
| Type de produit | Matrice de membrane basale |
| Taux de sérum | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Sans additif | Sans rouge de phénol |
| Gamme de produit | Gibco |
| Quantité | 5 mL |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.