missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ GelCode™ Colorant protéique sûr bleu

Numéro de catalogue. PI24594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
3.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI24594 1 L
PI24596 3.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI24594 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG24594

GelCode Blue Safe Protein Stain est un réactif de colorant coomassie rapide et sensible qui permet une détection ultrasensible en une seule étape des protéines dans les gels et membranes de polyacrylamide.

GelCode Blue Safe Protein Stain est un réactif de colorant coomassie rapide et sensible qui permet une détection ultrasensible en une seule étape des protéines dans les gels et membranes de polyacrylamide. Cette coloration spécifique aux protéines permet de visualiser les bandes directement sur un gel ou une membrane lors de la coloration et est compatible avec les applications en spectrométrie de masse. GelCode Blue Safe Protein Stain est non corrosive, non inflammable, et est classée comme non dangereuse aux États-Unis. Exigences d’expédition du Département des Transports (DOT).

GelCode Blue Safe Protein Stain est un réactif de colorant coomassie rapide et sensible qui permet une détection ultrasensible en une étape des protéines dans les gels de polyacrylamide et est formulé pour éviter un transport dangereux.

Les caractéristiques incluent :
Détection sensible—jusqu’à 9 ng de protéines par bande en 15 minutes
Sûr—non corrosif pour la peau, non inflammable, et sûr à expédier et stocker jusqu’à activation
• Lavages à l’eau avec des réactifs—supplémentaires minimaux seulement; pas besoin
• de fixateur acide ni de distention méthanol Compatible—compatible pour colorer les gels de polyacrylamide 1D et 2D ainsi que les membranes de nitrocellulose et PVDF (protocoles multiples fournis dans les instructions)
Multiples applications—: visualisation qualitative, densitométrie quantitative, et excision et analyse en aval par spectrométrie
• de masse : ajouter et dissoudre des cristaux activateurs avant—la première utilisation, puis simplement ajouter un réactif aux gels
•decoloration Stable—stocke la coloration non activée ou activée à température ambiante pendant jusqu’à un an

Parce que les cristaux activateurs fournis sont emballés et expédiés secs dans une bouteille séparée, GelCode La tache protéique Blue Safe est classée comme non dangereuse aux États-Unis. Exigences d’expédition du Département des Transports (DOT). Pour une coloration protéique appropriée, les cristaux activateurs doivent être dissous dans le réactif de coloration avant utilisation. Ajoutez tout le contenu de la bouteille de cristaux activateurs dans la GelCode bouteille Blue Safe Protein Stain. Dissoudez les cristaux en les mélangeant de bout en bout pendant une minute, puis laissez-les rester à température ambiante pendant cinq minutes avant utilisation. Conservez la tache activée à température ambiante.

Spécifications

Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Site de détection Détection in-blot, détection dans le gel
Couleur Bleu
Méthode de détection Colorimétrique
Étiquette ou colorant Coomassie
Quantité 1 L
Molécule cible Protéine
Gamme de produit GelCode
Type de produit Tache protéique sûre