missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Bouteille de lavage au gaz avec disque fritté scellé

Description
Le joint externe standard 24/40 à sommet conique accepte un adaptateur d’entrée de gaz A292440 fourni avec une bouteille.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 350 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Catégorie | Fritted |
| Porosité | Grossier |
| Hauteur (métrique) | 290 mm |
| À utiliser avec (application) | Synthèse organique |
| Quantité | 1 pièce |