missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gallic Acid Standard, 750 ppm C7H6O5, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. R3223750100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Emballage:
Natural Poly Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Emballage
R3223750100 Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R3223750100 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R3223750100A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5995-86-8
Formule moléculaire C7H5O5
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD00149098
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 24721416
Nom de l’IUPAC 3,4,5-trihydroxybenzoate
SOURIRES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Gallic Acid Standard, 750ppm
Emballage Natural Poly Bottle