missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Frit pour Omnifit™ la fin de colonne
Description
- Les extrémités sont équipées de pièces poreuses frits
- Les frits peuvent être faits de métal fritté, de verre ou de plastique fritté
- Peut aussi servir à maintenir le matériau d’emballage en place
- Facilement échangeable
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Alésage de 10 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité d’emballage | 20 Pk. |
| Catégorie | Frit |
| Taille des pores | 10 μm |
Omnifit est une marque déposée de Diba Industries