missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vileda Professional™ Seau CE Trolley 6L
Description
Comprend
Codage couleur des clips.
- Matériel : Polypropylène
- Autoclavables
- 10/C.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 6 L |
| Autoclavable | Autoclavables |