missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Formic Acid, 2% (w/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 321325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Cubitainer; Size: 10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
321325 Package: Cubitainer; Size: 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 321325 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 32132.5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Formic Acid
CAS 64-18-6, 7732-18-5
CAS % minimum 2.16, 96.0
CAS % maximal 2.25, 100.0
Formule moléculaire CH2O2
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES OC=O
Nom de l’IUPAC formic acid
Poids moléculaire (g/mol) 46.03
PubChem CID 284  
ChEBI CHEBI:30751
Quantité 10 L
Emballage Cubitainer
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats