missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOMNI Scientific™ Tube flexible

Numéro de catalogue. 04777185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color
04777185 Vert
04777180 Bleu
04777182 Rouge
04777183 Orange
04777184 Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 04777185 Fournisseur SOMNI Scientific™ Code fournisseur TG2012

Fourni une découpe personnalisée par incréments de 12 pouces selon vos spécifications. Opaque et ferme mais flexible. Tubes codés de couleur pour faciliter l’identification.

  • Un tuyau opaque flexible fourni une coupe personnalisée par incréments de 12 pouces selon vos spécifications
  • Le tube fait 0,25 po. ID
  • PVC ferme mais flexible
  • Tubes codés de couleur pour une identification facile

Spécifications

Diameter (English) 0,25 po.
For Use With (Application) Anesthésie inhalante pour animaux de recherche
Color Vert