Learn More
Fisherbrand™ Pots en plastique résistants aux acides pour nettoyeurs ultrasons
Description
- Conçu pour offrir une protection supplémentaire contre les solutions de nettoyage chimiques agressives
- Il est livré avec un couvercle sur mesure pour éviter les fuites et les déversements
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Baignoire résistante aux acides |
| À utiliser avec (équipement) | Nettoyeur ultrasonique, S 300/S 300 H |
| Comprend | Couvercle en plastique |
| Matériau | Plastique |