missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouchons de cloison de rotation

Numéro de catalogue. FB68689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
37mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diamètre (métrique) interne:
6.5 mm
8 mm
9.5 mm
11 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
17.5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Couleur:
Blanc cassé
Rouge
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne Couleur
FB68689 45 mm 20 mm Blanc cassé
FB57872 9 mm 6.5 mm Rouge
FB57873 13 mm 8 mm Rouge
FB57874 17 mm 9.5 mm Rouge
FB57875 21 mm 11 mm Rouge
FB57878 33 mm 16 mm Rouge
FB57877 29 mm 14 mm Rouge
FB57876 25 mm 12.5 mm Rouge
FB57880 41 mm 19 mm Rouge
FB57881 45 mm 20 mm Rouge
FB57884 57 mm 25 mm Rouge
FB57883 53 mm 24 mm Rouge
FB68682 17 mm 9.5 mm Blanc cassé
FB68681 13 mm 8 mm Blanc cassé
FB68683 21 mm 11 mm Blanc cassé
FB68685 29 mm 14 mm Blanc cassé
FB68684 25 mm 12.5 mm Blanc cassé
FB68686 33 mm 16 mm Blanc cassé
FB68687 37 mm 17.5 mm Blanc cassé
FB68688 41 mm 19 mm Blanc cassé
FB68690 49 mm 22 mm Blanc cassé
FB68691 53 mm 24 mm Blanc cassé
FB68692 57 mm 25 mm Blanc cassé
FB57879 37mm 17.5 mm Rouge
FB57882 49 mm 6.5 mm Rouge
FB68680 9 mm 6.5 mm Blanc cassé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Numéro de catalogue. FB68689

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les conteneurs à ouverture étroite

  • Dentelures externes sur la prise
  • Le manchon de retournement se replie sur le col extérieur du contenant et crée un joint solide
  • Facilement perforable avec des aiguilles hypodermiques
  • Disponible en caoutchouc rouge ou crème en paquets de 10

Spécifications

À utiliser avec (application) Pour les conteneurs à ouverture étroite
À utiliser avec (équipement) Pour des contenants identifiants de 2,2 à 2,3 cm
Couleur Blanc cassé
Type de produit Bouchon de cloison de rotation
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 45 mm
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Numéro de bouchon 4
Total de positions 1