missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Cisailles de découpe d’os de Liston
Description
Fisherbrand™ Les pinces à os sont dotées de lames lourdes, robustes et très tranchantes, conçues pour sectionner les os les plus durs. Nos instruments sont conçus pour dépasser les attentes en matière de performance. Il s’agit de l’avantage Fisherbrand. Disponibles en différentes longueurs et tailles de lames
- Un ressort à barre robuste et amovible permet aux cisailles de s’ouvrir automatiquement
- Acier inoxydable selon ASTM™ les normes (F899-89)
- Longueur de la lame : 1,125 po (30 mm)
- Stérilisable par EtOH/rayonnement gamma
- Dureté Rockwell : 50-55 HRC
Compliance
Fabriqué conformément à la norme ISOISO 9001 et aux directives cGMP, en acier inoxydable
Spécifications
Spécifications
| Blade Style | Incliné |
| Length (English) | 5,5 po |
| Length (Metric) | 13.97 cm |
| Material | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavables |
| For Use With (Application) | Dissection |