missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes autocollantes
Description
Utilisez ces marques blanches sur une variété de surfaces. Fisherbrand™ Les Étiquettes autocollantes sont amovibles et sensibles à la pression. Idéal pour une grande variété d’applications d’étiquetage.
- Étiquettes autocollantes
- Adhérez à la plupart des surfaces sans humidifier
- Facile à marquer au crayon, au stylo à bille ou au feutre
Order Info
Étiquettes bordées bleues dans un rouleau de 1200; des étiquettes bordées rouges dans la boîte distributeur; Des étiquettes blanches simples sur des feuilles.
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Auto-adhésif |
| Couleur | Blanc, Bleu |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Papier |
| Type de produit | Étiquette autocollante |
| À utiliser avec (application) | Usage général |
| Quantité | 1200/Pk. |
| Dimensions (L x P) | 1 po. x 1 po. |
| Longueur (impériale) | 1 po |
| Longueur (métrique) | 2.54 cm |
| Afficher plus de résultats |