missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Cuvets ronds
Description
Pour utilisation avec des colorimètres commerciaux et des spectrophotomètres.
- Marque de référence près du haut aide le repositionnement
- Fabriqué à partir de verre borosilicate
- Disponible en cas de 36
Spécifications
Spécifications
| Type | Cuvette |
| Material | Verre borosilicaté |
| Height (Metric) | 150 mm |
| For Use With (Equipment) | Coleman™ Jr. II |
| Shape | Rond |
| Diameter (Metric) | 19 mm |