missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Gants de paume en cuir Premium et Ultra Premium

Numéro de catalogue. 19067906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grade:
Qualité supérieure
Ultra Premium
Size:
Moyen
Grand
Très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Grade Size
19067906 Qualité supérieure Moyen
19013495 Qualité supérieure Grand
19059684 Ultra Premium Moyen
19059674 Ultra Premium Grand
19059685 Ultra Premium Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19067906 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 827563/M

Fabriqué en cuir de vache de haute qualité, fendu sur les côtés, pour plus de durabilité.

Idéal pour la construction, la métallurgie, l’agriculture et d’autres applications légères à moyennes.

  • Menottes en caoutchouc
  • Écusson de tirage en cuir, bouts des doigts et index
  • Gunn cut

Gants premium à fendre latérale

  • Disponible avec un dos en tissu rayé traditionnel en deux styles :
    • 2,5 in (6 cm) brassard de sécurité
    • 4,5 in (10 cm) Menotte de gantelet

Gants Ultra Premium à fendre latérale

  • Disponible avec un dos en toile blanche et 2,5 pouces. (6 cm) brassard de sécurité

Spécifications

Color Gris, Naturel
Grade Qualité supérieure
Hand Spécifique
Material Cuir de vache fendu latéralement
Product Type Gants polyvalents
Size Moyen
Style Clute
Glove Cuff Color Bleu avec des rayures vertes
Glove Cuff Style Sécurité
Hem Color Vert
Liner Material Coton
Length (English) 10 in
Length (Metric) 25.3 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats