missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Béchers jetables en polypropylène
Description
La construction des nervures permet l’empilement sans binding
- Lèvre spéciale “sans” goutte
- La base permet au bécher de reposer à plat pendant l’utilisation
- J’ai obtenu mon diplôme en ML et en Australie.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Très résistante aux acides forts, aux solvants organiques et à d’autres réactifs de laboratoire courants |
| Comprend | Bec verseur |
| Incrément | 5 mL |
| Catégorie | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Graduée | Oui |